Få mere at vide
2-Bromo-4,6-dimethylaniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4,6-dimethylaniline |
| CAS | 41825-73-4 |
| Molekylær formel | C8H10BrN |
| MDL nummer | MFCD00047826 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CC1=CC(Br)=C(N)C(C)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.08 |
| Procent renhed | 98% |