Få mere at vide
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid |
| Smeltepunkt | 253°C to 256°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3142451 |
| Formel vægt | 287.12 |
| Procent renhed | 97% |