Få mere at vide
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11442888
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442888 5 g 5g
11452888 25 g 25g
11462888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16862.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151539-52-5
Molekylær formel C11H11BrO4
Molekylvægt (g/mol) 287.109
MDL nummer MFCD00017614
InChI nøgle MSJCWIFRXCLULX-ONEGZZNKSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 6-bromo-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 735828
IUPAC navn (E)-3-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)C=CC(=O)O)Br)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Smeltepunkt 253°C to 256°C
Mængde 5 g
Beilstein 3142451
Formel vægt 287.12
Procent renhed 97%