Få mere at vide
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 6286-46-0 |
| Molekylær formel | C9 H9 Br O4 |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1cc(Br)c(cc1OC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromo-4,5-methoxybenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.07 |
| Formel vægt | 259.9684 |