Få mere at vide
2-Bromo-4,5-difluorophenol, 97%
Artikelnummer. 11379355
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379355 5 g 5g
11369355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16716.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 166281-37-4 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166281-37-4
Molekylær formel C6H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 208.99
MDL nummer MFCD00070751
InChI nøgle FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-diflouo phenol, 2-bromo-4,5-difluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem2835, acmc-1bxcg, 2-bromo-4,5-difluoro, intermediates-zcf02247, 2-bromo-4,5-difluorophen, ksc494o4b, 2-bromo-4,5-difluorophenol
PubChem CID 2736288
IUPAC navn 2-brom-4,5-difluorphenol
SMIL OC1=CC(F)=C(F)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,5-difluorophenol
Tæthed 1.829
Brydningsindeks 1.532
Mængde 5 g
Beilstein 8355005
Formel vægt 208.99
Procent renhed 97%