Få mere at vide
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole, 98%
Artikelnummer. 11472697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472697 5 g 5g
11399669 1 g 1g
11482697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14896.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16076-27-0 | C3HBrCl2N2 | 215.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16076-27-0
Molekylær formel C3HBrCl2N2
Molekylvægt (g/mol) 215.86
MDL nummer MFCD00067894
InChI nøgle SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
PubChem CID 99484
IUPAC navn 2-brom-4,5-dichlor-lH-imidazol
SMIL ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 606732
Formel vægt 215.87
Procent renhed 98%