Få mere at vide
2-brom-4,4,4-trifluorsmørsyre-ethylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10057889
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10057889 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10057889 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00179DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4, 4, 4-trifluorobutyric acid ethyl ester
CAS 367-33-9
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H8BrF3O2
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
InChI nøgle POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
IUPAC navn ethyl-2-brom-4,4,4-trifluorbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 249.027
PubChem CID 45594306
Formel vægt 249.03
Procent renhed 97%