Få mere at vide
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11435540
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435540 1 g 1g
11445540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25822.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175205-82-0 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-82-0
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 225.996
MDL nummer MFCD00153084
InChI nøgle OFGSIPQYQUVVPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-3-trifluorormethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-trifluoromethyl, 2-bromo-3-trifluormethyl-pyridine, pubchem2999, acmc-1bx8n, ksc174i2d, tpc-py049, buttpark 27\06-85
PubChem CID 5193820
IUPAC navn 2-brom-3-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 37°C to 39°C
Kogepunkt 76°C (8 mmHg)
Flammepunkt 29°C (84°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 226
Procent renhed 98%