Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 179,0 °C til 181,0 °C |
| Farve | Tan til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 207.04 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.