Få mere at vide
(2-brom-3-thienyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10315112
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10315112 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10611703 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10315112 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08448CB
Kemiske identifikatorer
CAS 157664-47-6
Molekylær formel C5H6BrNS
Molekylvægt (g/mol) 192.074
MDL nummer MFCD04971979
InChI nøgle SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
PubChem CID 2735586
IUPAC navn (2-bromthiophen-3-yl)methanamin
SMIL C1=CSC(=C1CN)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 228.54
Procent renhed 97%