Få mere at vide
2-Bromo-3-nitropyridine, 98%
Artikelnummer. 11324416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324416 1 g 1g
11334416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20019.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19755-53-4 | C5H3BrN2O2 | 203.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19755-53-4
Molekylær formel C5H3BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 203.00
MDL nummer MFCD00955613
InChI nøgle ZCCUFLITCDHRMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-nitro, pyridine, 2-bromonitro, pubchem5955, acmc-1bt4y, 2-bromo-3-nitro pyridine, #, ksc490s2t, 2-bromo-3-nitropyridine
PubChem CID 555054
IUPAC navn 2-brom-3-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CN=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-nitropyridine
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Mængde 1 g
Beilstein 124504
Formel vægt 203
Procent renhed 98%