Få mere at vide
2-Bromo-3'-nitroacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30333855
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30333855 10 g
1 options
Artikelnummer. 30333855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68808510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
CAS 2227-64-7
Molekylær formel C8H6BrNO3
Mængde 10 g
Synonym 1-(3-Nitrophenyl)-2-bromoethanone, 1-Nitro-3-(bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 2-Bromo-m-nitroacetophenone, 3-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl 3-nitrophenyl ketone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone, NSC 69855, m-Nitrophenacyl bromide, α-Bromo-3-nitroacetophenone, α-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-m-nitroacetophenone, ω-Bromo-m-nitroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2
SMIL O=C(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)CBr
IUPAC navn 2-bromo-1-(3-nitrophenyl)ethan-1-en
Molekylvægt (g/mol) 244.04
Formel vægt 242.95