Få mere at vide
2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31066854
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31066854 25 g
31061900 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31066854 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1093525g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
CAS 2227-64-7
Molekylær formel C8H6BrNO3
MDL nummer MFCD00024512
Mængde 25 g
SMIL O=[N+](C1=CC(C(CBr)=O)=CC=C1)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 244.04
Procent renhed 96%