Få mere at vide
2-Bromo-3-methylthiophen, TRC
Artikelnummer. 30341037
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30341037 25 g
1 options
Artikelnummer. 30341037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68578525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-methylthiophene
CAS 14282-76-9
Molekylær formel C5H5BrS
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
SMIL Cc1ccsc1Br
IUPAC navn 2-bromo-3-methylthiophen
Molekylvægt (g/mol) 177.06
Formel vægt 175.9295