Få mere at vide
2-Bromo-3-methylthiophen, 97%
Artikelnummer. 11397746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397746 25 g 25g
11387746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11393.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14282-76-9 | C5H5BrS | 177,059 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14282-76-9
Molekylær formel C5H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 177.059
MDL nummer MFCD00059741
InChI nøgle YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-thiophene, 1-bromo-2-methyl thiophene, pubchem5191, 2-bromo-3methylthiophene, 2-bromo-3-methythiophene, acmc-1buh4, 2-bromo-3methyl thiophene, 2-bromo-3-methyl thiophene, ksc491i3r
PubChem CID 84314
IUPAC navn 2-brom-3-methylthiophen
SMIL CC1=C(SC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-methylthiophene
Tæthed 1.58
Kogepunkt 173 °C til 176 °C
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Brydningsindeks 1.571
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 105719
Formel vægt 177.07
Procent renhed 97%