Få mere at vide
2-brom-3-methylpyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499089
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499089 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15499089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19522.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3430-17-9 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-methylpyridine
CAS 3430-17-9
Tæthed 1.544
Kogepunkt 218°C to 219°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C6H6BrN
Brydningsindeks 1.5695
MDL nummer MFCD00239380
Mængde 5 g
Beilstein 107896
Synonym 2-bromo-3-picoline, 2-bromo-3-methylpyridin, 2-bromo-3-methyl pyridine, 2-bromo-3-methyl-pyridine, 3-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylpyridin, pubchem9208, 2-bromo-3-mehtylpyridine
InChI nøgle PZSISEFPCYMBDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CN=C1Br
IUPAC navn 2-brom-3-methylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 172.03
PubChem CID 220832
Formel vægt 172.03
Procent renhed ≥98%