Få mere at vide
2-brom-3-methylpyridin-5-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid |
| CAS | 1003043-34-2 |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C6H7BBrNO2 |
| MDL nummer | MFCD08274468 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc |
| InChI nøgle | IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |