missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-3-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-methylphenol |
| CAS | 22061-78-5 |
| Molekylær formel | C7H7BrO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | NSC 100895 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | BrC1=C(C)C=CC=C1O |
| IUPAC navn | 2-bromo-3-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vægt | 185.968 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?