Få mere at vide
2-Bromo-3-methylbutyric acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10666471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10666471 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10666471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268880250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-methylbutyric acid
Navn note 98%
CAS 565-74-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39.0°C to 43.0°C
Farve White to Beige
Kogepunkt 124.0°C to 126.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H9BrO2
Lineær formel (CH3)2CHCH(Br)CO2H
MDL nummer MFCD00004210
Mængde 25 g
Beilstein 02, 317
Merck Index 15, 1432
Synonym 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
InChI nøgle UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C(C(=O)O)Br
IUPAC navn 2-bromo-3-methylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 181.03
PubChem CID 11268
Formel vægt 181.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-3-methylbutyric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.