Få mere at vide
2-Bromo-3-methylbutenoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-methylbutenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 51263-40-2 |
| Molekylær formel | C6H9BrO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl 2-Bromo-3,3-dimethylacrylate, 2-Bromo-3-methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9BrO2/c1-4(2)5(7)6(8)9-3/h1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(=C(C)C)Br |
| IUPAC navn | methyl 2-bromo-3-methylbut-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.04 |
| Formel vægt | 191.9786 |