Få mere at vide
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridin, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine |
| Smeltepunkt | 35 °C til 37 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 218.05 |
| Procent renhed | 96% |