Få mere at vide
2-brom-3-(methoxymethoxy)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488967
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488967 1 g 1g
15408977 250 mg 250mg
15498967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52324.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162271-10-5 | C7H8BrNO2 | 218.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162271-10-5
Molekylær formel C7H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 218.05
MDL nummer MFCD17015031
InChI nøgle CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methoxymethoxy pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxymethoxy, 2-bromo-3-methoxymethoxy-pyridine, 2-bromo-3-methoxymethyloxypyridine
PubChem CID 11586573
IUPAC navn 2-brom-3-(methoxymethoxy)pyridin
SMIL COCOC1=C(N=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Smeltepunkt 35°C to 37°C
Mængde 1 g
Formel vægt 218.05
Procent renhed 96%