Få mere at vide
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridin, 96%
Artikelnummer. 15408977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408977 250 mg 250mg
15488967 1 g 1g
15498967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52324.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 162271-10-5 | C7H8BrNO2 | 218,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162271-10-5
Molekylær formel C7H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 218.05
MDL nummer MFCD17015031
InChI nøgle CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methoxymethoxy pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxymethoxy, 2-bromo-3-methoxymethoxy-pyridine, 2-bromo-3-methoxymethyloxypyridine
PubChem CID 11586573
IUPAC navn 2-bromo-3-(methoxymethoxy)pyridin
SMIL COCOC1=C(N=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Smeltepunkt 35 °C til 37 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.05
Procent renhed 96%