Få mere at vide
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone-13CD3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone-13CD3 |
| CAS | 1329616-33-2 |
| Molekylær formel | C813CH6D3BrO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3'-Methoxyphenacyl-13CD3 Bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone-13CD3, 3-Methoxyphenacyl-13CD3 Bromide, NSC 405833-13CD3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3 |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-[3-(trideuterio(1^{13}C)methoxy)phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.08 |
| Formel vægt | 232.0008 |