Få mere at vide
2-Bromo-3-methoxy-6-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-methoxy-6-nitropyridine |
| CAS | 76066-07-4 |
| Molekylær formel | C6 H5 Br N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O3/c1-12-4-2-3-5(9(10)11)8-6(4)7/h2-3H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(nc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-bromo-3-methoxy-6-nitropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.02 |
| Formel vægt | 231.9484 |