Learn More
2-Bromo-3-hydroxypyridin, 99%
Product Code. 11480583
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11480583 100 g 100g
11460583 5 g 5g
11470583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11480583 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12687.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 6602-32-0 | C5H4BrNO | 174,00 g/mol
2-brom-3-hydroxypyridin bruges til at producere 2-brom-4,6-diiod-3-pyridinol. Det bruges også i azofarvestoffer og i syntesen af pterocellin A ved at reagere med kojinsyre og i syntese af orelline.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-3-hydroxypyridin bruges til at fremstille 2-brom-4,6-diiod-3-pyridinol. Det bruges også i azofarvestoffer og i syntesen af pterocellin A ved at reagere med kojinsyre og i syntese af orelline.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6602-32-0
Molekylær formel C5H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 174.00
MDL nummer MFCD00006220
InChI nøgle YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-hydroxypyridine, 2-bromo-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-bromopyridine, unii-9dab85h359, 2-bromo-3-hydroxy pyridine, 2-bromo-3-hydroxy-pyridine, 2-bromo-3-hydroxypyridine 2-bromo-3-pyridinol, 2-bromo3-pyridinol
PubChem CID 23070
IUPAC navn 2-brompyridin-3-ol
SMIL OC1=CC=CN=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-hydroxypyridine
Smeltepunkt 182 °C til 186 °C
Mængde 100 g
Beilstein 109829
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 174
Procent renhed 99%