Få mere at vide
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 196081-71-7 |
| Molekylær formel | C7 H5 Br O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10/h1-4,10H |
| SMIL | Oc1cccc(C=O)c1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-3-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vægt | 199.9473 |