Få mere at vide
2-Bromo-3'-hydroxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2491-37-4 |
| Molekylær formel | C8H7BrO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl) Ethanone, 3-Hydroxyphenacyl Bromide, m-Bromoacetylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2 |
| SMIL | Oc1cccc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vægt | 213.9629 |