Få mere at vide
2-brom-3-hexylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412698
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412698 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15412698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56243.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69249-61-2 | Molekylformel: C10H15BrS | Molekylvægt: 247,194 g/mol
2-Bromo-3-hexylthiophen bruges i syntesen af End-capped Regioregular Poly(3-hexylthiophen). Det bruges også til at syntetisere veldefinerede hoved-til-hale-type oligothiofhener, som anvendes i en række højteknologiske applikationer, herunder OLED'er.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
2-Bromo-3-hexylthiophene bruges i syntesen af End-capped Regioregular Poly(3-hexylthiophene). Det bruges også til at syntetisere veldefinerede hoved-til-hale-type oligothiophener, som bruges i en række højteknologiske applikationer, herunder OLED'er.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69249-61-2
Molekylær formel C10H15BrS
Molekylvægt (g/mol) 247.194
MDL nummer MFCD09907959
InChI nøgle XQJNXCHDODCAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-hexyl-thiophene, thiophene, 2-bromo-3-hexyl, acmc-209o6r, 2-bromo-3-hexyl thiophene, 2-bromo-3-n-hexylthiophene, amth047, 2-bromanyl-3-hexyl-thiophene, ksc491i5d, 2-bromo-3-hexylthiophene
PubChem CID 10960141
IUPAC navn 2-brom-3-hexylthiophen
SMIL CCCCCCC1=C(SC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-hexylthiophene
Tæthed 1.24
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 247.2
Procent renhed 98%