Få mere at vide
2-Bromo-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612305
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10612305
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC64701DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 197846-05-2
Molekylær formel C5H3BrO3
Molekylvægt (g/mol) 190.98
MDL nummer MFCD09702417
InChI nøgle UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21162497
IUPAC navn 2-bromofuran-3-carboxylic acid
SMIL C1=COC(=C1C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-furoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-3-furoic acid, 2-bromo-3-carboxyfuran, 2-bromo3-furancarboxylic acid, 2-bromo-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-bromo, 2-bromanylfuran-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromofuran-3-carboxylic acid
Formel vægt 190.98
Procent renhed 97%