Få mere at vide
2-Bromo-3-fluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 15464637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464637 1 g 1g
15474637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15464637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31981.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40273-45-8 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40273-45-8
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.988
MDL nummer MFCD04114128
InChI nøgle IFGLECYAEGYLSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-fluoro, abbypharma ap-17-5102, pubchem3002, 2-bromo-fluoropyridine, bromo-3-fluoro pyrdine, 2-bromo-3-fluoropyrdine, acmc-1am6d, ksc235k8b
PubChem CID 2762803
IUPAC navn 2-brom-3-fluorpyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-fluoropyridine
Brydningsindeks 1.545
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 175.99
Procent renhed 97%