Få mere at vide
2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471419
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471419 5 g 5g
15438826 250 mg 250mg
15461419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64290.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1211530-89-0
Molekylær formel C6H3BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 220.00
MDL nummer MFCD13185796
InChI nøgle DHFIVEUMGCJILQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluoroisonicotinic acid, 2-bromo-3-fluoroisonicotinicacid, 2-bromo-3-fluoro-4-picolic acid, 2-bromo-3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-3-fluoropyridin-4-carboxylicacid, 2-bromo-3-fluoropyridin-4-carboxylic acid
PubChem CID 70680697
IUPAC navn 2-brom-3-fluorpyridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C(Br)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 220
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof