Få mere at vide
2-brom-3-fluorpropionsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-fluoropropionic acid |
| Kogepunkt | 62 °C til 63 °C (0,2 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.4655 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Formel vægt | 170.97 |
| Procent renhed | 96% |