Få mere at vide
2-Bromo-3-chloropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11966441 5 g 5g
11956441 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442810050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96424-68-9
Molekylær formel C5H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 192.44
InChI nøgle GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-bromo-3-chloro, 3-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-3-chloro-pyridine, chloro bromo pyridine, pubchem5776, 2-bromo-3-pyridyl chloride, ksc486m1b, 2-bromo-3-chloropyridine, abbypharma ap-18-5389
PubChem CID 7016326
IUPAC navn 2-bromo-3-chloropyridine
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-chloropyridine
Smeltepunkt 60.0°C to 62.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 192.44
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-chloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.