Få mere at vide
2-Bromo-3-chloropyridine, 97%
Artikelnummer. 11486880
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486880 5 g 5g
11476880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486880 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20012.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96424-68-9 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96424-68-9
Molekylær formel C5H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 192.44
MDL nummer MFCD04039344
InChI nøgle GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-bromo-3-chloro, 3-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-3-chloro-pyridine, chloro bromo pyridine, pubchem5776, 2-bromo-3-pyridyl chloride, ksc486m1b, 2-bromo-3-chloropyridine, abbypharma ap-18-5389
PubChem CID 7016326
IUPAC navn 2-brom-3-chlorpyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-chloropyridine
Smeltepunkt 59°C to 61°C
Mængde 5 g
Beilstein 1561638
Formel vægt 192.44
Procent renhed 97%