Få mere at vide
2-brom-3-(chlormethyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine |
| Smeltepunkt | 34°C to 36°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 15651009 |
| Formel vægt | 206.47 |
| Procent renhed | 96% |