Få mere at vide
2-brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10130672
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10130672 1 g 1g
10448894 5 g 5g
10011134 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10130672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09453DA
Kemiske identifikatorer
CAS 75806-84-7
Molekylær formel C6H2BrClF3N
Molekylvægt (g/mol) 260.438
MDL nummer MFCD00153072
InChI nøgle SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736237
IUPAC navn 2-brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 260.44
Procent renhed 97%