Få mere at vide
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484727 5 g 5g
15474727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32055.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75806-84-7
Molekylær formel C6H2BrClF3N
Molekylvægt (g/mol) 260.438
MDL nummer MFCD00153072
InChI nøgle SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736237
IUPAC navn 2-brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 80°C (32 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 260.44
Procent renhed 97%