Få mere at vide
2-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbutane |
| CAS | 49623-54-3 |
| Molekylær formel | C6H12Br2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Butane, 1,3-dibromo-2,3-dimethyl- (6CI,9CI), 1,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Br2/c1-5(4-7)6(2,3)8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CBr)C(C)(C)Br |
| IUPAC navn | 1,3-dibromo-2,3-dimethylbutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.97 |
| Formel vægt | 241.9306 |