Få mere at vide
2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 135586-17-3 |
| Molekylær formel | C15H13BrO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromo-4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13BrO4/c1-19-12-8-7-11(15(17)18)13(16)14(12)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | COc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-methoxy-3-phenylmethoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.17 |
| Formel vægt | 335.9997 |