missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30341626
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB680280100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 135586-19-5
Molekylær formel C16H15BrO4
Mængde 100 mg
Synonym 2-Bromo-4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H15BrO4/c1-19-13-9-8-12(16(18)20-2)14(17)15(13)21-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-9H,10H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Br
IUPAC navn methyl 2-bromo-4-methoxy-3-phenylmethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 351.19
Formel vægt 350.0154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.