Få mere at vide
2-Bromo-3,5-difluorophenol, 98%
Artikelnummer. 11366619
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366619 1 g 1g
11376619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26203.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 325486-43-9 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 325486-43-9
Molekylær formel C6H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 208.99
MDL nummer MFCD01861127
InChI nøgle AGMQCXYWIMAOMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20a5l1, phenol,2-bromo-3,5-difluoro, phenol, 2-bromo-3,5-difluoro, 2-bromanyl-3,5-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 22144860
IUPAC navn 2-brom-3,5-difluorphenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)Br)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3,5-difluorophenol
Brydningsindeks 1.529
Mængde 1 g
Formel vægt 208.99
Procent renhed 98%