missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-3’,5’-dibenzyloxyacetphenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3',5'-dibenzyloxyacetphenone |
| CAS | 28924-18-7 |
| Molekylær formel | C22 H19 Br O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Terbutaline Impurity 47 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19BrO3/c23-14-22(24)19-11-20(25-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13H,14-16H2 |
| SMIL | BrCC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC navn | 1-[3,5-bis(phenylmethoxy)phenyl]-2-bromoethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.29 |
| Formel vægt | 410.0518 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?