missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-3’,5’-diacetyloxyacetphenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3',5'-diacetyloxyacetphenone |
| CAS | 36763-39-0 |
| Molekylær formel | C12 H11 Br O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-3,5-Diacetyloxyacetphenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11BrO5/c1-7(14)17-10-3-9(12(16)6-13)4-11(5-10)18-8(2)15/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cc(OC(=O)C)cc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | [3-acetyloxy-5-(2-bromoacetyl)phenyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.12 |
| Formel vægt | 313.979 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?