Få mere at vide
2-Bromo-3',4'-dichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30341070
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30341070 1 g
1 options
Artikelnummer. 30341070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6833551G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone
CAS 2632-10-2
Molekylær formel C8H5BrCl2O
Mængde 1 g
Synonym 2-Bromo-3',4'-dichloro-acetophenone, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-bromoethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl Bromide, NSC 55872, alpha-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
IUPAC navn 2-bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 267.93
Formel vægt 265.8901