missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene |
| CAS | 33693-77-5 |
| Molekylær formel | C6H11Br |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | NSC 246203 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Br/c1-5(7)6(2,3)4/h1H2,2-4H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C(=C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-3,3-dimethylbut-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.06 |
| Formel vægt | 162.0044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?