missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butanol |
| CAS | 21020-18-8 |
| Molekylær formel | C6H13BrO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13BrO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C(Br)CO |
| IUPAC navn | 2-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.07 |
| Formel vægt | 180.015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?