Få mere at vide
2-Bromo-3,3,3-trifluorpropen, TRC
Artikelnummer. 30347872
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30347872 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30347872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6999652.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
CAS 1514-82-5
Molekylær formel C3H2F3Br
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350
InChI formel InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
SMIL FC(F)(F)C(=C)Br
IUPAC navn 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 174.95
Formel vægt 173.9292