Få mere at vide
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11904511 5 g Glasflaske 5g
11994501 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434460050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1514-82-5
Molekylær formel C3H2BrF3
Molekylvægt (g/mol) 174.95
MDL nummer MFCD00077469
InChI nøgle QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
PubChem CID 272696
IUPAC navn 2-brom-3,3,3-trifluorprop-1-en
SMIL FC(F)(F)C(Br)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-3, 3, 3-trifluoro-1-propene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.6500g/mL
Kogepunkt 34°C
Flammepunkt −23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3520 to 1.3550 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.65
Formel vægt 174.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.