missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-2-propylpentanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2-propylpentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 99174-91-1 |
| Molekylær formel | C10 H19 Br O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19BrO2/c1-4-7-10(11,8-5-2)9(12)13-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCC(Br)(CCC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-bromo-2-propylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.16 |
| Formel vægt | 250.0568 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?